87140
Tetradecano
olefin free, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
n-Tetradecane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.83 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 76.4 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
455 °F
índice de refração
n20/D 1.429 (lit.)
n20/D 1.429
pb
252-254 °C (lit.)
pf
5.5 °C (lit.)
densidade
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
chave InChI
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane