79893
Ágar Baird-Parker
NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
BPA (RPF), Baird Parker (RPF) Agar, RPF = Rabbit Plasma Fibrinogen, Baird Parker agar base (RPF)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Agency
ISO 6888-1:2020
ISO 6888-2:2020
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 20.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 10.0 g/L
glycine, 12.0 g/L
lithium chloride, 5.0 g/L
meat extract, 5.0 g/L
Rabbit Plasma Fibrinogen
sodium pyruvate, 10.0 g/L
yeast extract, 1.0 g/L
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.2±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
adequação
Staphylococcus spp.
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?