11705
Ágar Baird-Parker
NutriSelect® Basic, powder, final pH 6.8±0.2 (25 °C), pkg of 500 g, non-sterile
Sinônimo(s):
Staphylococcus Selective Agar, Baird Parker Agar
Selecione um tamanho
R$ 768,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 768,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Produtos recomendados
Agency
according to GB 4789.10-2018
according to ISO 6888-1:2020
according to ISO 6888-2:2020
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
BioChemika
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15 g/L
casein peptone, 10 g/L
glycine, 12 g/L
lithium chloride, 5 g/L
meat extract, 5 g/L
sodium pyruvate, 10 g/L
yeast extract, 1 g/L
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Basic
técnica(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
pH final
6.8±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
veterinary
adequação
selective and differential for Staphylococcus spp.
Aplicação
Nota de preparo
Alternatively one vial of RPF Supplement (Rabbit Plasma Fibrinogen Supplement; Cat. No 05939) may be added to 90 ml Baird Parker Agar Base with in place of egg yolk emulsion for the identification of coagulase positive staphylococci.
This medium is only a part of the identification. Other tests may be required.
Outras notas
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?