Documentos Principais
75208
Millipore
Egg yolk Tellurite Emulsion
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Staphylococcus spp.
Descrição geral
Sterile stabilized tellurite emulsion of egg yolk recommended for the identification of Staphylococcus species.
Aplicação
for the indentification of Staphylococcus species
Embalagem
One package contains five 100-mL vials
Componentes
Composition (100 mL per vial)
Egg yolk: 30 mL, sterile saline: 64 mL, sterile 3.5% potassium tellurite solution: 6 ml
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Chumisa C Dweba et al.
Pathogens (Basel, Switzerland), 8(2) (2019-06-19)
Staphylococcus aureus is one of the most important pathogens of humans and animals. Livestock production contributes a significant proportion to the South African Gross Domestic Product. Consequently, the aim of this study was to determine for the first time the
Artigos
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.