95765
YGC Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Sinônimo(s):
Yeast Extract Glucose Chloramphenicol Agar FIL-IDF
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 14.9 g/L
chloramphenicol, 0.1 g/L
D(+)-glucose, 20 g/L
yeast extract, 5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Basic
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
6.6±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
adequação
selective for Aspergillus spp.
selective for Candida spp.
selective for Penicillium spp.
selective for Pichia spp.
selective for Saccharomyces spp.
selective for Zygosaccharomyces spp.
selective for molds (General Media)
selective for yeasts (General Media)
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Outras notas
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?