05939
Rabbit Plasma Fibrinogen Supplement
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
RPF Supplement
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 6888-2:2020
Nível de qualidade
esterilidade
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Rabbit plasma 2.5ml
Bovine Fibrinogen 0.5g
Trypsin inhibitor 2.5mg
Potassium tellurite 2.5mg
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.