71380-M
Cloreto de sódio
puriss. p.a., ≥99.5% (AT)
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 hPa ( 865 °C)
Nível de qualidade
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.5% (AT)
Formulário
solid
Impurezas
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
5.0-8.0 (20 °C, 50 mg/mL in H2O)
pf
801 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
traços de ânion
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
iodide (I-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?