69749
Metol
ACS reagent, for spectrophotometric det. of inorganic phosphate, ≥99.0%
Sinônimo(s):
4-(Methylamino)phenol hemisulfate salt, Metol
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Formulário
crystals
temperatura de autoignição
989 °F
qualidade
for spectrophotometric det. of inorganic phosphate
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
resíduo de ignição
≤0.1%
pf
260 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear
aplicação(ões)
general analytical
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
494.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
257 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?