Documentos Principais
69750
Sigma-Aldrich
Metol
purum, for photographic purposes, ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(Methylamino)phenol hemisulfate salt, Metol
Selecione um tamanho
100 G
R$ 425,00
500 G
R$ 1.081,00
R$ 425,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 425,00
500 G
R$ 1.081,00
About This Item
Fórmula linear:
C7H9NO · 1/2H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
172.19
Beilstein:
3919382
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 425,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
crystals
temperatura de autoignição
989 °F
Impurezas
≤1% aminophenol
cor
white to faint beige
pf
260 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(N)cc1
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
494.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
257 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Ayman A Gouda et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 130, 480-487 (2014-05-13)
Simple, rapid and accurate high performance liquid chromatographic (HPLC) and spectrophotometric methods are described for determination of antihistaminic acrivastine in capsules. The first method (method A) is based on accurate, sensitive and stability indicating chromatographic separation method. Chromolith® Performance RP-18e