61827
2,6-Bis{[bis(2-pyridylmethyl)amino]methyl}-4-methylphenol
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
H-bpmp
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
solid
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(CN(Cc2ccccn2)Cc3ccccn3)c(O)c(CN(Cc4ccccn4)Cc5ccccn5)c1
InChI
1S/C33H34N6O/c1-26-18-27(20-38(22-29-10-2-6-14-34-29)23-30-11-3-7-15-35-30)33(40)28(19-26)21-39(24-31-12-4-8-16-36-31)25-32-13-5-9-17-37-32/h2-19,40H,20-25H2,1H3
chave InChI
SAJIFZPINIDYBV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Embalagem
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)