69478
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylchlorosilane
with 1% trimethylchlorosilane, for GC derivatization, LiChropur™
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylchlorosilane, for GC derivatization, LiChropur™
grau
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0%
Formulário
liquid
qualidade
LiChropur™
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.378
cadeia de caracteres SMILES
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
chave InChI
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs