Documentos Principais
61224
Supelco
N-Succinimidyl 4-(dimethylamino)benzoate
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-{[4-(Dimethylamino)benzoyl]oxy}pyrrolidine-2,5-dione, 4-(Dimethylamino)benzoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, 4-(Dimethylamino)benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 4.976,00
R$ 4.976,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 4.976,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H14N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
262.26
Beilstein:
1479401
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 4.976,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
qualidade
LiChropur
técnica(s)
HPLC: suitable
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C1=CC=C(C(ON(C(CC2)=O)C2=O)=O)C=C1
InChI
1S/C13H14N2O4/c1-14(2)10-5-3-9(4-6-10)13(18)19-15-11(16)7-8-12(15)17/h3-6H,7-8H2,1-2H3
chave InChI
FNGFZOAQGYOQTG-UHFFFAOYSA-N
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)