Documentos Principais
774324
Sigma-Aldrich
N-(Benzoyloxy)succinimide
96%
Sinônimo(s):
Benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester, 1-(Benzoyloxy)-2,5-pyrrolidinedione, N-Hydroxysuccinimidyl benzoate, O-Benzoyl-N,N-succinylhydroxylamine, Succinimido benzoate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 400,00
R$ 400,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 400,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H9NO4
Número CAS:
Peso molecular:
219.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 400,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
136-138 °C
grupo funcional
imide
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H9NO4/c13-9-6-7-10(14)12(9)16-11(15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
chave InChI
BVUOEDOMUOJKOY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)