Documentos
GF56924466
Bismuth-lead alloy, Bi55.5Pb44.5
100g lump, 100mm max. lump size
Sinônimo(s):
BI076100
About This Item
Código UNSPSC:
12141706
NACRES:
NA.23
forma
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 569-244-66
peso
100 g
tamanho máximo do grumo
100 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3