21530
Hexanoic acid
purum, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
Acid C6, Caproic acid
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.18 mmHg ( 20 °C)
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.416
n20/D 1.4161 (lit.)
pb
202-203 °C (lit.)
203-205 °C
pf
−4 °C (lit.)
solubilidade
water: slightly soluble 1.082g/100g(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
densidade
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
Organoléptico
pungent
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?