576956
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, contains 0.1 % (v/v) formic acid
Sinônimo(s):
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Produtos recomendados
product name
Acetonitrile solution, contains 0.1 % (v/v) formic acid, suitable for HPLC
densidade de vapor
1.41 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
72.8 mmHg
forma
liquid
contém
0.1 % (v/v) formic acid
Lim. expl.
8 %
técnica(s)
HPLC: suitable
pb
81-82 °C
pf
-48 °C
densidade
0.782 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
food and beverages
formato
mixture
cadeia de caracteres SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Separation of ochratoxins by centrifugal partition chromatography: Demonstrates the critical role of 96% acetic acid in the separation of mycotoxins, enhancing food safety and quality control in agricultural products (Hegedüs et al., 2024).
Embalagem
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?