57570
mio-inositol
≥99.0%, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
1,2,3,4,5,6-hexa-hidroxiciclo-hexano, i-inositol, meso-inositol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.2 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Formulário
powder
embalagem
pkg of 100 g
pkg of 25 g
pkg of 500 g
resíduo de ignição
≤0.2% (as SO4)
perda
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pf
222-227 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
aplicação(ões)
microbiology
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
chave InChI
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.