56180
Ureia
analytical standard
Sinônimo(s):
Carbamida, Carbonil diamida
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.5% water
pf
132-135 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C (completely)
densidade
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
veterinary
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?