Documentos
15604
Sigma-Aldrich
Ureia
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
Sinônimo(s):
Carbamida, Carbonil diamida
About This Item
Fórmula linear:
NH2CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
60.06
Beilstein:
635724
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
puriss.
Nível de qualidade
Ensaio
99.0-100.5%
99.0-101.0% (calc. on dry substance)
forma
solid
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Impurezas
alkalic reac. substances, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.04% insoluble in ethanol
≤0.05% ammonium (NH4)
≤0.1% biuret(carbamylurea)
resíduo de ignição
≤0.1% (as SO4)
perda
≤1.0% loss on drying, 105 °C, 1 h
pf
132-135 °C (lit.)
132-135 °C
solubilidade
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
densidade
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤0.5 mg/kg
adequação
in accordance for appearance of solution
in accordance for identity
cadeia de caracteres SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Urea is a colorless, odorless solid. It has prism-like crystals. It forms insoluble nitrate salts with nitric acid and oxalate salts with oxalic acid. On reaction with alkanes or substituted alkanes, it affords crystal-lattice inclusion compounds.
Urea can be prepared from ammonia and carbon-dioxide, via Haber-Bosch process. It can also be used to prepare urea-formaldehyde resins, via condensation reaction.
Aplicação
Urea has been used in the following studies:
  • Synthesis of SnO2 nanoparticles.
  • Synthesis of urethanes, ureides and semicarbazides.
  • Denaturation of protein isolated from Saccharomyces cerevisiae Y15696 strain
  • Protein electrophoretic studies.
Usado na desnaturação de proteínas e como agente suave de solubilização para proteínas insolúveis ou desnaturadas. Útil para renaturar proteínas de amostras já desnaturadas com cloreto de guanidina 6 M, como corpos de inclusão. Pode ser usado com cloridrato de guanidina e ditiotreitol (DTT) para renaturação de proteínas desnaturadas para sua forma nativa ou ativa.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Ureia crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS
SAFC
1.37030
Ureia
Ureia European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
U0600000
Ureia
Ureia Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1406
Ureia
Ureia for synthesis
Sigma-Aldrich
8.18710
Ureia
Ureia NIST® SRM® 2141
NIST2141
Ureia
Ureia BioXtra, pH 7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O)
Sigma-Aldrich
U0631
Ureia
Nova I and Tronconi E et al.
Urea-SCR Technology for deNOx after treatment of Diesel Exhausts (2014)
Braun D, et al. et al.
Polymer Synthesis: Theory and Practice: Fundamentals, Methods, Experiments ; with 31 Tables (2001)
Joost P J J Hegmans et al.
The American journal of pathology, 164(5), 1807-1815 (2004-04-28)
Exosomes are small membrane vesicles secreted into the extracellular compartment by exocytosis. Tumor exosomes may be involved in the sampling of antigens to antigen presenting cells or as decoys allowing the tumor to escape immune-directed destruction. The proteins present in
Genna L Andrews et al.
Analytical chemistry, 83(13), 5442-5446 (2011-05-31)
The TripleTOF 5600 System, a hybrid quadrupole time-of-flight mass spectrometer, was evaluated to explore the key figures of merit in generating peptide and protein identifications that included spectral acquisition rates, data quality, proteome coverage, and biological depth. Employing a Saccharomyces
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1137-1137 (1994)