148776
3-Hydroxyanthranilic acid
97%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
2-Amino-3-hydroxybenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
3-Hydroxyanthranilic acid, 97%
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
240 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(O)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
chave InChI
WJXSWCUQABXPFS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
<li><strong>Direct enzyme inhibition to mitigate quinolinic acid formation:</strong> Used to synthesize 2-amino-3-carboxymuconic semialdehyde (ACMS) during the kynurenine pathway of Tryptophan catabolism (Sanz et al., 2022).</li>
</ul>
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)