53729
Cysteamine hydrochloride
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
β-Mercaptoethylamine hydrochloride, 2-Aminoethanethiol hydrochloride, 2-Mercaptoethylamine hydrochloride, Decarboxycysteine hydrochloride, Thioethanolamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
concentração
30.6-31.80 % (w/w) (AT)
Impurezas
residual solvents (tert.-butylmethyl ether)
≤10 ppm heavy metals (sum of Ag, As, Bi, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn)
≤2.0% cystamine (GC, rel.)
≤5000 mg/kg residual solvents (ethanol)
perda
≤1.0% loss on drying
pf
67-71 °C
traços de cátion
As: ≤1.5 ppm
Cd: ≤0.2 ppm
Co: ≤0.5 ppm
Cu: ≤30 ppm
Hg: ≤0.3 ppm
Li: ≤25 ppm
Ni: ≤2 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
Sb: ≤9 ppm
V: ≤1 ppm
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
chave InChI
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
solubility: colorless, clear (≤3.5 NTU), 3.408 g in 30 mL H2O (1M)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?