Documentos Principais
51393
Sigma-Aldrich
Outlet valve for plastic container 30 L and 60 L
pkg of 1 ea
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 278,00
R$ 278,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 278,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 278,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
embalagem
pkg of 1 ea
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)