Documentos Principais
Z530409
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation head
Joints: ST/NS 29/32 (2), thermometer joint: ST/NS 10/30
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 564,00
R$ 564,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 564,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
R$ 564,00
Check Cart for Availability
Junta
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS29/32 (2)
profundidade de imersão
75 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Vigreux indents prevent bumping of fine or lightweight column packing into the condenser or fraction cutter when column is flooded.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)