Documentos Principais
HS28714K
TrueNorth® Cool Container with Lid
Ice Bucket, capacity 4 L, black (polyurethane)
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
black (polyurethane)
A × Diâmetro
181 × 234 mm
capacidade
4 L
Descrição geral
These durable containers for chilling temperature-sensitive samples have heavy insulation properties for the ultra cold. Cool containers are ideal for ice and ice-salt slurries.
Características e benefícios
  • made from single-nolded polyurethane
  • close-fit lid keeps evaporation to a minimum and features a comfortable recessed knob
  • lid nests under bucket to save space
  • for low-temperature use to -80°C at 1 bar
  • stackable
  • pour spout and large handles
Informações legais
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)