Documentos Principais
Z286435
Nalgene® stopcock
2-way, bore size 2 mm
Sinônimo(s):
2-way connector, hose connector
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 966,00
6 EA
R$ 4.284,00
R$ 966,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 966,00
6 EA
R$ 4.284,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
R$ 966,00
Check Cart for Availability
Materiais
polypropylene (with TFE plug)
descrição
for tubing I.D. 1/4 -5/16 in.
Características
autoclavable
embalagem
pack of 1 ea
case of 6 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 6460, 0002
tamanho do furo
2 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Serrated tubulation on each end.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)