Documentos Principais
Z672076
Count up/down timer clock
complete with a pocket clip, foldaway stand and magnetic back; desk mountable
Sinônimo(s):
alarm, laboratory timer, pocket timer, stopwatch
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 385,00
R$ 385,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 385,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122411
NACRES:
NB.35
R$ 385,00
Check Cart for Availability
Características
CE compliant
CSA approved
embalagem
pack of 1 ea
tamanho
70 mm × 51 mm
peso
90 g
Descrição geral
  • 12/24 hour time display
  • 24 hour count up/down time
  • Count down setting memory
  • Loud buzzer
  • Pocket clip, foldaway stand and magnetic back; desk mountable
  • Battery included (1 LR44)
  • Individually packaged with multi-language instructions
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)