Documentos Principais
Z543586
Sigma-Aldrich
Delivery cap for VerSA-Flow dispenser
three-hole
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.534,00
R$ 1.534,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.534,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 1.534,00
Check Cart for Availability
Materiais
PBT
PFA
PTFE
D.E.
1/8 in.
3.2 mm
conector
GL 45 female
Descrição geral
Caps require a GL-45 bottle adapter such as Z332305 for use with Aldrich 2 L and 4 L bottles.
Informações legais
VerSA-Flow is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Packaging options for solvents include glass, PVC coated, Sure/Seal bottles, and aluminum cans, offering diverse dispensing solutions.