Documentos Principais
24201
Sigma-Aldrich
Acetona
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, ≥99% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein:
635680
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
eCl@ss:
39021201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.02
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
grau
puriss.
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Lim. expl.
13.2 %
técnica(s)
GC/GC: suitable
Impurezas
acidity or alkalinity, complies
reducing matter, complies
related subst., complies (GC)
residual solvents, complies
water-insoluble matter, complies
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.0002% benzene (GC)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.05% 2-propanol (GC)
≤0.05% methanol (GC)
≤0.3% water (Karl Fischer)
índice de refração
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
p.e.
56 °C/760 mmHg (lit.)
pf
−94 °C (lit.)
densidade
0.790-0.792 g/mL at 20 °C
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
complies for appearance of solution
complies for identity (IR)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
chave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A intensidade de luminescência da acetona depende dos componentes da solução . A absorção de luz UV pela acetona causa sua fotólise e produção de radiais .
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Acetona for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00014
Acetona
Acetona suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
270725
Acetona
Acetona ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179124
Acetona
Metanol puriss., meets analytical specification of Ph Eur, ≥99.7% (GC)
Sigma-Aldrich
24229
Metanol
Acetona BioRenewable, ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
904082
Acetona
Diclorometano puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., NF, ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
24233
Diclorometano
Acetona Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
RTC000078
Acetona
Acetona United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1006801
Acetona
Location of the shear plane in the electric double layer in an organic medium.
Siffert B, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 163(2), 327-333 (1992)
A simplified spectrophotometric determination of ester groups in lipids.
F SNYDER et al.
Biochimica et biophysica acta, 34, 244-245 (1959-07-01)
Aldol condensation of acetone over layered double hydroxides of the meixnerite type.
Tichit D, et al.
Applied Clay Science, 13(5), 401-415 (1998)
Base catalysis for the synthesis of α,β-unsaturated ketones from the vapor-phase aldol condensation of acetone.
Di Cosimo JI, et al.
Applied Catalysis A: General, 137(1), 149-166 (1996)
An investigation on photocatalytic activities of mixed TiO2-rare earth oxides for the oxidation of acetone in air.
Lin J and Jimmy CY.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 116(1), 63-67 (1998)