43827
4-Aminoantipirina
analytical standard
Sinônimo(s):
4-Amino-2,3-dimetil-1-fenil-3-pirazolina-5-ona, Ampirona
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
perda
≤0.5% loss on drying
pf
105-110 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
pharmaceutical
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N)=C1C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
chave InChI
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?