32595
4-Formilaminoantipirina
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N-(1,5-Dimetil-3-oxo-2-fenil-2,3-di-hidro-1H-pirazol-4-il)formamida
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CN1N(C(=O)C(NC=O)=C1C)c2ccccc2
InChI
1S/C12H13N3O2/c1-9-11(13-8-16)12(17)15(14(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3,(H,13,16)
chave InChI
WSJBSKRPKADYRQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Aqueous samples by ultra-high performance liquid chromatography-high resolution mass spectrometry (UHPLC-HRMS).
- Groundwater, surface water and wastewater samples by online mixed-bed multilayer solid-phase extraction (SPE) and HPLC combined with tandem mass spectrometry (MS/MS).
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?