428736
Amberlite™ MB20 Ion Exchange Resin
mixed bed, >50 mesh
Sinônimo(s):
AmberLite™ MB20 H/OH Mixed Bed Ion Exchange Resin hydrogen and hydroxide form
About This Item
Produtos recomendados
product name
AmberLite™ MB20 Mixed Ion Exchange Resin,
forma
beads
Nível de qualidade
composição
HCR-S[H+] and SBR[OH-]: in accordance
Parâmetros
60 °C max. temp.
umidade
46-51% (cation exchanger)
60-72% (anion exchanger)
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
tamanho de partícula
20-50 mesh
560-660 μm (anion form)
710-810 μm (cation form)
pH operacional
0-14
capacidade
1.0 meq/mL by wetted bed volume(anion)
1.9 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separação
mixed mode
Aplicação
Características e benefícios
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?