91973
AMBERLITE™ HPR1100
Na ion exchange resin, strongly acidic, 20-50 mesh
Sinônimo(s):
Amberlite™ HPR1100 Na, Amberlite™ HPR1100 sodium
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Formulário
beads
fabricante/nome comercial
Du Pont Amberlite™
Parâmetros
5-150 °C operating temperature
perda
~45% loss on drying, 110°C
Matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid
tamanho de partícula
20-50 mesh
535-635 μm
Faixa de pH operacional
0-14
capacidade
≥2.0 eq/L total exchange capacity(Na+ form)
42.0-48.0 % water retention capacity(Na+ form)
técnica de separação
strong cation exchange
Descrição geral
Aplicação
- For grafting polyethylene glycols for catalyzing regioselective azidolysis of epoxides.[2]
- For the immobilization of β-cyclodextrin to be used as a phase transfer catalyst for the reduction of epoxides to alcohols.[3]
- As an adsorbent for the removal of arsenic[4] and copper from aqueous solutions.[5]
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?