42102
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-valinamide
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥98.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
for chiral derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥98.0%
atividade óptica
[α]20/D +14.0±1.5°, c = 2% in acetone
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
qualidade
LiChropur™
técnica(s)
HPLC: suitable
pf
173-177 °C (lit.)
173-177 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C11H13FN4O5/c1-5(2)10(11(13)17)14-7-3-6(12)8(15(18)19)4-9(7)16(20)21/h3-5,10,14H,1-2H3,(H2,13,17)/t10-/m0/s1
chave InChI
ZTFFRKNPAXXEBL-JTQLQIEISA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?