Merck
Pular para
D7906
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorofenil)-L-alaninamida
chiral derivatizing agent , powder
Sinônimo(s):
FDAA, Reagente de Marfey
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
25 mg
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 721,00
100 mg
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 2.179,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9FN4O5
Número CAS:
Peso molecular:
272.19
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
6820069
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
R$ 721,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
Peça uma encomenda em massa
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorofenil)-L-alaninamida, powder
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
, Yellow to Light Yellow with Green
solubility
acetone: 10 mg/mL, clear (Yellow to Light Yellow with Green)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C9H9FN4O5/c1-4(9(11)15)12-6-2-5(10)7(13(16)17)3-8(6)14(18)19/h2-4,12H,1H3,(H2,11,15)/t4-/m0/s1
InChI key
NEPLBHLFDJOJGP-BYPYZUCNSA-N
Application
A N-α-(2,4-Dinitro-5-fluorofenil)-L-alaninamida é adequada para uso na derivatização de aminoácidos glutamato e alanina presentes na parede celular. Aminoácidos D e L derivatizados podem ser resolvidos e quantificados por HPLC.
Biochem/physiol Actions
A N-α-(2,4-Dinitro-5-fluorofenil)-L-alaninamida (FDAA) é um agente derivatizante quiral usado rotineiramente para melhorar a detecção de aminoácidos não derivatizados em cromatografia líquida de alta eficiência. Seu uso é eficaz na separação de estereoisômeros.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
7147820425384216
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
assay
-
assay
-
solubility
acetone: 10 mg/mL, clear (Yellow to Light Yellow with Green)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
, Yellow to Light Yellow with Green
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)