41290
Pelargonin chloride
analytical standard
Sinônimo(s):
3,5-Bis(glucosyloxy)-4′,7-dihydroxyflavylium chloride, Monardin, Pelargonidin 3,5-di-O-glucoside chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥88% (HPLC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCCn1cc[n+](C)c1
[Cl-].OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3c(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc(O)cc3[o+]c2-c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C27H30O15.ClH/c28-8-17-19(32)21(34)23(36)26(41-17)39-15-6-12(31)5-14-13(15)7-16(25(38-14)10-1-3-11(30)4-2-10)40-27-24(37)22(35)20(33)18(9-29)42-27;/h1-7,17-24,26-29,32-37H,8-9H2,(H-,30,31);1H/t17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-,26-,27-;/m1./s1
chave InChI
DIRROHKULXIUCB-DHJOXOLYSA-N
Aplicação
Pelargonin chloride can be used as standard in the quantitative determination of the total amount of flavonoids like anthocyanin content present in sour cherries using high performance liquid chromatography(HPLC).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)