41062
Sodium tetrapropylborate
for GC derivatization, LiChropur™, ≥85.0% (T)
Sinônimo(s):
NaBPr4
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥85.0% (T)
Formulário
solid
qualidade
LiChropur™
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: boron
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
cadeia de caracteres SMILES
CCC[B-](CCC)(CCC)CCC.[Na+]
InChI
1S/C12H28B.Na/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;/q-1;+1
chave InChI
VKBNWVIDTHWBAZ-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)