Documentos
8.08735
Sigma-Aldrich
Tripropyltin chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Tripropyltin chloride, Chlorotripropyltin, Tripropylchlorotin, Chlorotripropylstannane
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2)3SnCl
Número CAS:
Peso molecular:
283.43
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
218-910-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
pb
123 °C/17.3 hPa
pf
-23 °C
temperatura de transição
flash point 95 °C
densidade
1.294-1.300 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/3C3H7.Cl.Sn/c3*1-3-2;;/h3*1,3H2,2H3;;
chave InChI
ANLXQSDUWZBRRH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (ex Sn): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.294 - 1.300
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
95 °C