481483
Tetraetilborato de sódio
97%
Sinônimo(s):
Et4BNa
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
adequação da reação
core: boron
reagent type: catalyst
pf
140-142 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC[B-](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20B.Na/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;/q-1;+1
chave InChI
SZSBMTRYJRHYNI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves