341088
1,9-Dimethyl-Methylene Blue zinc chloride double salt
Dye content 80 %
Sinônimo(s):
DMMB, Taylor’s Blue
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, 80%
técnica(s)
titration: suitable
Impurezas
<20% water
pf
250 °C (dec.) (lit.)
λmax
649 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥10000 at 243-249 nm in H2O
≥18000 at 285-291 nm in H2O
≥25000 at 594-600 nm in H2O
≥35000 at 646-652 nm in H2O
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.CN(C)c1cc(C)c2N=C3C(C)=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C.CN(C)c4cc(C)c5N=C6C(C)=C\C(C=C6Sc5c4)=[N+](/C)C
InChI
1S/2C18H22N3S.4ClH.Zn/c2*1-11-7-13(20(3)4)9-15-17(11)19-18-12(2)8-14(21(5)6)10-16(18)22-15;;;;;/h2*7-10H,1-6H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
chave InChI
MKLBAKXCEQNMBC-UHFFFAOYSA-J
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)