Documentos Principais
36427
Supelco
Nitrite Nitrogen Standard for IC
certified reference material, 1000 mg/L N as nitrite in water (pH ~11 nominal concentration), TraceCERT®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
concentração
1000 mg/L N as nitrite in water (pH ~11 nominal concentration)
técnica(s)
ion chromatography: suitable
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Aplicação
Nitrite nitrogen standard for IC has been used as working standard in the estimation of nitrite ion present in water via ultraviolet-visible light spectrophotometry.[1]
Ligação
Visit the IC Portal to learn more
Nota de análise
1000 mg/L N as nitrite in water (pH ~11), prepared with high purity NaNO2, NaOH and water
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Water Analysis Using LAMBDA UV-Visible Spectrophotometers: Nitrite Determination null