TKN1000
Kjeldahl Nitrogen, Total (TKN) 1000mg/L Calibration Standard
certified reference material
Sinônimo(s):
TKN Calibration Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
fabricante/nome comercial
RTC TKN1000-100
concentração
in H2O
aplicação(ões)
environmental
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Provided as 100-mL and 500-mL whole-volume samples
- Solvent/Matrix: DI Water
- Traceable to NIST standard reference materials (SRM′s)
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.