33881
AMOZ-d5
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone-d5, 4,4,5,α,α-Pentadeutero-3-amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(N1CCOCC1)C2([2H])OC(=O)N(N)C2([2H])[2H]
InChI
1S/C8H15N3O3/c9-11-6-7(14-8(11)12)5-10-1-3-13-4-2-10/h7H,1-6,9H2/i5D2,6D2,7D
chave InChI
TVHAMVOINIHMEX-VJPLVGRJSA-N
Descrição geral
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?