33880
AOZ-d4
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
3-Aminooxazolidin-2-one-d4, 4,4,5,5-Tetradeutero-3-amino-oxazolidin-2-one
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])OC(=O)N(N)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-5-1-2-7-3(5)6/h1-2,4H2/i1D2,2D2
chave InChI
KYCJNIUHWNJNCT-LNLMKGTHSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Multi-residue analysis of four nitrofuran metabolites residues in 120 fish samples by ultra high-performance liquid chromatography (UHPLC) combined with tandem mass spectrometry (MS/MS)
- Determination of four nitrofuran metabolites in a variety of food samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) following their extraction using a solid-phase microextraction (SPME) probe
- Simultaneous estimation of nitrofuran and chloramphenicol residues in animal-based food products using UHPLC, coupled with high-resolution mass spectrometry (HRMS)
- Development of a UHPLC-MS/MS-based method for the estimation of nitrofurans along with their metabolites in biological samples
- Liquid-liquid extraction of chloramphenicol, florfenicol, and nitrofuran metabolites from honey samples for their analysis by LC-MS/MS
- Estimation of nitrofuran metabolites in poultry muscle and eggs using liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).[1][2]
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?