Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H16N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
324.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-384-5
Beilstein/REAXYS Number:
8130725
MDL number:
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=N\N2CC(CN3CCOCC3)OC2=O)o1
InChI
1S/C13H16N4O6/c18-13-16(14-7-10-1-2-12(22-10)17(19)20)9-11(23-13)8-15-3-5-21-6-4-15/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2/b14-7+
InChI key
YVQVOQKFMFRVGR-VGOFMYFVSA-N
General description
Furaltadone is a nitrofuran containing a 5-nitrofuran ring and is a member of synthetic antibiotics.
Application
Biochem/physiol Actions
Nitrofurans are commercially used as feed additives to promote growth in various fields such as aquaculture, bee colonies, and livestock.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Furaltadone
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?