545953
1-Aminohydantoin hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
1-Amino-2,4-imidazolidinedione hydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Ensaio
98%
pf
201-205 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NN1CC(=O)NC1=O
InChI
1S/C3H5N3O2.ClH/c4-6-1-2(7)5-3(6)8;/h1,4H2,(H,5,7,8);1H
chave InChI
WEOHANUVLKERQI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?