Documentos Principais
33347
Supelco
AOZ
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
3-Amino-2-oxazolidinone, NSC 111187, NSC 196570, NSC 38250
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 4.514,00
R$ 4.514,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 4.514,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
102.09
Beilstein:
109430
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 4.514,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
63-69 °C
adequação
passes test for identity
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NN1CCOC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-5-1-2-7-3(5)6/h1-2,4H2
chave InChI
KYCJNIUHWNJNCT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
AOZ, also known as 3-amino-2-oxazolidinone, is a metabolite of the synthetic nitrofuran veterinary antibiotic ― furazolidone.
Aplicação
The analytical standard can be used as follows:
  • Development of an electrochemical impedimetric immunosensor based on immobilization of a monoclonal antibody on a gold electrode, to determine AOZ in six food samples
  • Multi-residue analysis of four nitrofuran metabolites residues in 120 fish samples by ultra high-performance liquid chromatography (UHPLC) combined with tandem mass spectrometry
  • Detection and measurement of AOZ in tissue samples obtained from four animals by immunochromatography test stripes based on colloidal gold-monoclonal antibody
  • LC-MS/MS analysis of nitrofuran and nitroimidazole metabolite residues in honey samples after their extraction by a modified QuEChERS-based method
  • Screening of nitrofuran metabolite residues from shrimp muscle samples by an HPLC method combined with diode array detection
Outras notas
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Monoclonal antibody-based ELISA for the quantification of nitrofuran metabolite 3-amino-2-oxazolidinone in tissues using a simplified sample preparation
Diblikova I, et al.
Analytica Chimica Acta, 540, 285-292 (2005)
Quan Wang et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(1), 223-233 (2017-11-01)
There is an urgent need for the rapid and simultaneous detection of multiple analytes present in a sample matrix. Here, a multiplex immunochromatographic test (multi-ICT) was developed that successfully allowed for the rapid and simultaneous detection of four major nitrofuran
Jinyan Gong et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1146, 122018-122018 (2020-04-26)
This study established a validated analytical method for the first time on the determination of nitrofuran metabolites, including semicarbazide (SEM), 1-aminohydantoin (AHD), 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ) and 3-amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolinone (AMOZ) in gelatin Chinese medicine. A C18 column with the mobile phase consisting of
Pierre Guichard et al.
Food chemistry, 342, 128389-128389 (2020-12-04)
LC-MS/MS method for confirmation of nitrofuran metabolites in meat and aquaculture products, including the nifursol metabolite (DNSH), was developed. The nitrofuran metabolites investigated were as follows: 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ), 3-amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone (AMOZ), 1-aminohydantoine (AHD), semicarbazide (SEM) and 3,5-dinitrosalicylic acid hydrazide (DNSH). The
A rapid derivatization method for analyzing nitrofuran metabolites in fish using ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Siyang Wu et al.
Food chemistry, 310, 125814-125814 (2019-11-23)