S2201
Semicarbazide hydrochloride
≥99%
Sinônimo(s):
N-Aminourea hydrochloride, Hydrazine carboxamide hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
pf
175-177 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NNC(N)=O
InChI
1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H
chave InChI
XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Bone
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges