Documentos
1.10887
Supelco
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
Sinônimo(s):
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate, 1,3-Dichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3Cl2N3NaO3 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
255.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
220-767-7
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
solid
potência
550-1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
252 °C (decomposition)
solubilidade
236.8 g/L
densidade
1.97 g/cm3 at 25 °C
densidade volumétrica
980 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C3HCl2N3O3.Na.2H2O/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11;;;/h(H,6,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
chave InChI
PYILKOIEIHHYGD-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (iodometric, calc. on dried substance): ≥ 98.0 %
Identity (Raman-spectrum): conforms
Loss on Drying (105°C): 9.0 - 16.0 %
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2