311456
Sodium peroxide
ACS reagent, ≥93.0%
Sinônimo(s):
Sodium superoxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Ensaio
≥93.0%
Formulário
beads
powder
adequação da reação
reagent type: oxidant
Impurezas
≤0.003% N compounds
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L)
pf
460 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
traços de cátion
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
chave InChI
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?