8.14606
Sodium peroxide
for synthesis
Sinônimo(s):
Sodium peroxide
About This Item
grau
for synthesis
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: oxidant
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
660 °C
densidade
2.8 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1138 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
chave InChI
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Identity (ICP-OES): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1